重要文件
AMBH97BA08F0
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C8H11ClO5/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
JNQWFLVFHCCWPV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34034-87-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)