重要文件
AMBH97BA0827
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
230.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)8-3-1-7(2-4-8)10(5-6-10)9(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
VVUFHHAYGVZPTQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886366-13-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)