重要文件
AMBH97BA02C5
Ambeed, Inc.
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
198.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-14-10-7(5-6-9(12)13)3-2-4-8(10)11/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
JFYYVXMSIGWFHZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092460-70-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)