重要文件
AMBH97BA0031
Ambeed, Inc.
6-Chloro-8-methylchroman-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-chloro-8-methyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-6-4-7(11)5-8-9(12)2-3-13-10(6)8/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
WCTQTQFZRIHBON-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76301-90-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)