重要文件
AMBH97B9F441
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-methylthiazole-4,5-dicarboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
243.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
diethyl 2-methyl-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-4-14-9(12)7-8(10(13)15-5-2)16-6(3)11-7/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
AYIRUTZHPSMMAW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18903-17-8.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)