重要文件
AMBH97B9F424
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-bromo-2-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12)
InChI 密鑰
GHVFFWJIPXPVBE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871502-87-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)