重要文件
AMBH97B9F1D4
Ambeed, Inc.
2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
183.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(4,5-difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7F2NO/c1-13-9-5-8(11)7(10)4-6(9)2-3-12/h4-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
HNVKOFRTAALTGO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886761-74-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886761-74-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)