重要文件
AMBH96F10DA3
Ambeed, Inc.
8-Chloro-6-fluorochroman-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
8-chloro-6-fluoro-4-chromanamine
Inchi Code
1S/C9H9ClFNO/c10-7-4-5(11)3-6-8(12)1-2-13-9(6)7/h3-4,8H,1-2,12H2
InChI 密鑰
YXTFAAHHOXCWKE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1184159-02-1.html
Synonym
8-chloro-6-fluorochroman-4-amine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)