重要文件
AMBH96F10AF2
Ambeed, Inc.
2,4,6-tribromobenzene-1,3,5-triol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
362.8
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,4,6-tribromobenzene-1,3,5-triol
Inchi Code
1S/C6H3Br3O3/c7-1-4(10)2(8)6(12)3(9)5(1)11/h10-12H
InChI 密鑰
FVXWNUUQRAHIRN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3354-82-3.html
Synonym
2,4,6-tribromobenzene-1,3,5-triol
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)