重要文件
AMBH96F10AB8
Ambeed, Inc.
6-Phenylpyrazin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-phenyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
InChI 密鑰
PSEVKGFJGGKCIX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41270-69-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)