重要文件
AMBH96F10A03
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.47
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-4-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-1-2-11-5(4)6(8)9-3-10-11/h1-3H
InChI 密鑰
KJZLTTQOTVMBNH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1403767-33-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)