重要文件
AMBH96F106D6
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
262.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-13-5-3-6(9)8(10(11)12)7(4-5)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KODPKAQPETYBEG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379358-18-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)