重要文件
AMBH9614F93D
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
156.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
MNBADDMXGOBTIC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/394-64-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)