重要文件
AMBH9614F620
Ambeed, Inc.
ANS-NH4
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
316.38
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate
Inchi Code
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChI 密鑰
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28836-03-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)