重要文件
AMBH95E08B37
Ambeed, Inc.
Chlorocarbonic acid-(1-methyl-pentyl ester)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
hexan-2-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C7H13ClO2/c1-3-4-5-6(2)10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZLKKDYSCTUTSNA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/265659-62-9.html
Synonym
Hexan-2-yl carbonochloridate
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)