重要文件
AMBH95E08AE0
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
233.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-4-17-13(15)12-8(2)14-11-6-5-9(16-3)7-10(11)12/h5-7,14H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
IRBNTIJXCHIBNA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34572-31-1.html
Synonym
ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)