重要文件
AMBH95E08A6F
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
InChI 密鑰
CTOQBSUYGFNMJX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52250-50-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)