重要文件
AMBH95E0868F
Ambeed, Inc.
3,7-Dibromo-5,5-dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
368.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,7-dibromo-5,5-dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
Inchi Code
1S/C14H12Br2Si/c1-17(2)13-7-9(15)3-5-11(13)12-6-4-10(16)8-14(12)17/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
FAJDSWHVALMLLF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228595-79-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)