重要文件
AMBH95E0846B
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
124.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-2-6-7-3-5(4-9)8-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
QXWHYVOBYWYFHA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83902-00-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/83902-00-5.html