重要文件
AMBH93EDD2C9
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-methoxybutane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
122.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-chloro-4-methoxybutane
Inchi Code
1S/C5H11ClO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
DFLRARJQZRCCKN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17913-18-7.html
象形圖
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)