重要文件
AMBH93EDD1E6
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
239.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3/c1-5-4-6(8(10,11)12)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
NXHNLJDFFBZSKJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/929000-62-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)