重要文件
AMBH93E4C461
Ambeed, Inc.
N-((2-Bromophenyl)carbamothioyl)benzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
335.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-benzoyl-N'-(2-bromophenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C14H11BrN2OS/c15-11-8-4-5-9-12(11)16-14(19)17-13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H2,16,17,18,19)
InChI 密鑰
DNXBFCJFFLDLAK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5391-29-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)