重要文件
AMBH93D53669
Ambeed, Inc.
2-Acetamido-4-phenylbutanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(acetylamino)-4-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-9(14)13-11(12(15)16)8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
CNQZAOFOKXXEOB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60505-02-4.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)