重要文件
AMBH93D534E3
Ambeed, Inc.
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
265.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
8-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H4BrF3N2/c9-6-3-5(8(10,11)12)4-14-2-1-13-7(6)14/h1-4H
InChI 密鑰
BMXFPWURRMQENU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1277178-00-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1277178-00-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)