Iupac Name
3-cyano-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-2-5(4-10)1-6(9)3-7/h1-3H
InChI 密鑰
ZQEROTOETXELJU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261644-49-8.html
Synonym
3-Cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務