重要文件
AMBH6FD84273
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2,6-difluoropyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
149.53
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-2,6-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
InChI 密鑰
BABNLQDXRCOTJA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52208-56-7.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)