重要文件
AMBH6FD7F81E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
257.43
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClFIN/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H
InChI 密鑰
MINXERMPCQJEFL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211590-36-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)