重要文件
AMBH58176AE9
Ambeed, Inc.
Boc-C16-NHS ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
467.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(tert-butyl) 18-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) octadecanedioate
Inchi Code
1S/C26H45NO6/c1-26(2,3)32-24(30)18-16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-19-25(31)33-27-22(28)20-21-23(27)29/h4-21H2,1-3H3
InChI 密鑰
JTOVMMPSILRQQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/843666-34-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)