重要文件
AMBH58176953
Ambeed, Inc.
1-((2-(Trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazol-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.35
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H19N3OSi/c1-14(2,3)7-6-13-8-12-5-4-9(10)11-12/h4-5H,6-8H2,1-3H3,(H2,10,11)
InChI 密鑰
INNWNVHAODOBFW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885325-91-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)