重要文件
AMBH581767CC
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinoline hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
244.52
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-bromoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H6BrN.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h1-6H;1H
InChI 密鑰
DBBDYPKQZYXQFI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55377-26-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)