重要文件
AMBH581767C2
Ambeed, Inc.
(2,2-Dibromovinyl)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
261.94
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2,2-dibromovinyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6Br2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI 密鑰
CYLVUSZHVURAOY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7436-90-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)