重要文件
AMBH581766E0
Ambeed, Inc.
3,5,6-Trimethylpyrazine-2-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
150.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,5,6-trimethyl-2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-6(2)10-8(4-11)7(3)9-5/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
HSGOLPGJARMUOX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186534-02-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)