重要文件
AMBH581766C9
Ambeed, Inc.
Naphthalen-1-ylmethanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-naphthylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N.ClH/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10;/h1-7H,8,12H2;1H
InChI 密鑰
NEXZCFUBZJBRCP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere, room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39110-74-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39110-74-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)