重要文件
AMBH580649B7
Ambeed, Inc.
AZD2098
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
334.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,3-dichloro-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H9Cl2N3O3S/c1-19-11-10(14-5-6-15-11)16-20(17,18)8-4-2-3-7(12)9(8)13/h2-6H,1H3,(H,14,16)
InChI 密鑰
FLSMVCMSUNISFK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/566203-88-1.html
Synonym
2,3-Dichloro-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)