重要文件
AMBH580649B1
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-4-fluorophenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.99
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
InChI 密鑰
YCDCEIPNXTXMTJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)