重要文件
AMBH58064982
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
138.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H7FO/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
WNVBKXSDBKFOGK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072153-65-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)