重要文件
AMBH58064809
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-(benzo[d]thiazol-2-yl)phenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
242.3
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-amino-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H10N2OS/c14-8-5-6-11(16)9(7-8)13-15-10-3-1-2-4-12(10)17-13/h1-7,16H,14H2
InChI 密鑰
UBRCBHVOYDSGKZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30616-38-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)