重要文件
AMBH5806441D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
255.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 5-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)8-5-4-11-12-7(5)3-2-6(8)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
ZVKNYIAOEMIAKP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1037840-79-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)