重要文件
AMBH58064333
Ambeed, Inc.
Elastase-IN-3
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
250.34
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4,4'-disulfanediyldiphenol
Inchi Code
1S/C12H10O2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI 密鑰
XGKGITBBMXTKTE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15015-57-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)