重要文件
AMBH5806426E
Ambeed, Inc.
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-7(9)3-2-6(4-11)8(5)10/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
GNNHZCHETSTMOG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to off-white liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847502-87-8.html
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)