重要文件
AMBH47A968BF
Ambeed, Inc.
4-Isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
125.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-4(2)5-3-8-9-6(5)7/h3-4H,1-2H3,(H3,7,8,9)
InChI 密鑰
UQTLFNBARWAWIS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151521-49-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)