重要文件
AMBH324ABD9F
Ambeed, Inc.
[C3MPr]NTf2
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
408.39
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide
Inchi Code
1S/C8H18N.C2F6NO4S2/c1-3-6-9(2)7-4-5-8-9;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-8H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
DKNRELLLVOYIIB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/223437-05-6.html
Synonym
1-Methyl-1-propylpyrrolidin-1-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/223437-05-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)