重要文件
AMBH324ABD59
Ambeed, Inc.
N-Hydroxypicolinimidamide
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
選擇尺寸
變更視圖
About This Item
CAS號碼:
分子量::
137.14
MDL號碼:
Iupac Name
N-hydroxy-2-pyridinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChI 密鑰
XKXCGXSHUNVFCT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)