重要文件
AMBH324ABC55
Ambeed, Inc.
N-(4-(4-Aminophenoxy)phenyl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
242.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-[4-(4-aminophenoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c1-10(17)16-12-4-8-14(9-5-12)18-13-6-2-11(15)3-7-13/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
VOACWDOXELDOSJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2687-41-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)