重要文件
AMBH324ABB39
Ambeed, Inc.
5-Fluoroisoindolin-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-fluoro-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-10-8(7)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
NKCDELXKANYEQE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260666-80-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)