重要文件
AMBH324AB92F
Ambeed, Inc.
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
148.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(dimethylamino)-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N4/c1-11(2)7-9-4-6(3-8)5-10-7/h4-5H,1-2H3
InChI 密鑰
MAZVPRHAAVLJLK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55338-76-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/55338-76-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)