重要文件
AMBH3155FC14
Ambeed, Inc.
4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(difluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO3S/c8-7(9)13-5-1-3-6(4-2-5)14(10,11)12/h1-4,7H,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
BBBQHNZWCPUJNW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874781-09-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)