重要文件
AMBH3155FA8E
Ambeed, Inc.
5-(4-Hydroxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-(4-hydroxyphenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c12-6-3-1-5(2-4-6)7-8(13)11-9(14)10-7/h1-4,12-13H,(H2,10,11,14)
InChI 密鑰
PDEFBXFFQLBZSX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2420-17-9.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2420-17-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)