重要文件
AMBH3155FA1B
Ambeed, Inc.
5-Norbonene-2-methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
123.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethylamine
Inchi Code
1S/C8H13N/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-5,9H2
InChI 密鑰
XLBALIGLOMYEKN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95-10-3.html
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)