重要文件
AMBH303C699B
Ambeed, Inc.
2,5-Dihydroxyterephthalaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
166.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,5-dihydroxyterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-4,11-12H
InChI 密鑰
PIWMYUGNZBJTID-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951-36-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)